Orders LinkContactUsLinkComponent
Mill, XRD-Mill McCrone
Mill, XRD-Mill McCrone
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Mill, XRD-Mill McCrone
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Certificates
Mill, XRD-Mill McCrone
2 varianti
Product Details & Documents
XRD-mill is developed for the preparation of samples for subsequent X-ray diffraction (XRD).
  • Quiet operation and maintenance free
  • Crystal lattice preserved during grinding operation
  • Very narrow and reproducible particle size distribution
  • Suitable for dry and wet grinding
  • Easy to clean
  • Adjustable grinding power (four steps)
Mill is used for applications in geology, chemistry, mineralogy, materials science and quality control.
Grinding vessel consists of a 125 ml capacity polypropylene jar fitted with a screw capped gasket less polyethylene closure. The jar is filled with an ordered array of 48 identical cylindrical grinding elements, available in agate, zirconium oxide or corundum. The grinding time for optimum micronisation is between 3 and 30 minutes. A typical sample volume is between 2 and 4 ml.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • RETS20.770.0001
  • RETS20.770.1001
  • Modello:
  • XRD-mill McCrone
  • XRD-mill McCrone
  • Granulometria finale:
  • <1 µm
  • <1 µm
  • Dimensione pezzatura di alimentazione:
  • <0,5 mm
  • <0,5 mm
  • Gruppo motore:
  • DC-motor
  • DC-motor
  • Volumi del vaso per la macinazione:
  • 125 ml
  • 125 ml
  • Impostazione tempo di macinazione:
  • 3 - 30 min
  • 3 - 30 min
  • Consumo energetico:
  • 100 W
  • 100 W
  • Alimentazione:
  • 220 - 240 V, 50/60 Hz
  • 220 - 240 V, 50/60 Hz
  • Velocità:
  • 1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
  • 1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
  • L×P×A:
  • 205×520×155 mm
  • 205×520×155 mm
  • Peso:
  • ~19 kg
  • ~19 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • RETS20.770.0001
    Mill, XRD-Mill McCrone, with grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
    Mill, XRD-Mill McCrone, with grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8’200.00
    SFr. 8’200.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8’200.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RETS20.770.0001
    Modello
    XRD-mill McCrone
    Granulometria finale
    <1 µm
    Dimensione pezzatura di alimentazione
    <0,5 mm
    Gruppo motore
    DC-motor
    Volumi del vaso per la macinazione
    125 ml
    Impostazione tempo di macinazione
    3 - 30 min
    Consumo energetico
    100 W
    Alimentazione
    220 - 240 V, 50/60 Hz
    Velocità
    1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
    L×P×A
    205×520×155 mm
    Peso
    ~19 kg
  • RETS20.770.1001
    Mill, XRD-Mill McCrone, complete, with 2 agate grinding sets (with 50 grinding elements), grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
    Mill, XRD-Mill McCrone, complete, with 2 agate grinding sets (with 50 grinding elements), grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14’340.00
    SFr. 14’340.00
    1 * 1 ST
       SFr. 14’340.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RETS20.770.1001
    Modello
    XRD-mill McCrone
    Granulometria finale
    <1 µm
    Dimensione pezzatura di alimentazione
    <0,5 mm
    Gruppo motore
    DC-motor
    Volumi del vaso per la macinazione
    125 ml
    Impostazione tempo di macinazione
    3 - 30 min
    Consumo energetico
    100 W
    Alimentazione
    220 - 240 V, 50/60 Hz
    Velocità
    1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
    L×P×A
    205×520×155 mm
    Peso
    ~19 kg
Grinding elements
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Per uso con
    Disponibilità
    Price
  • Grinding elements set, with 50 grinding elements
    Agata
    XRD-Mill McCrone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’080.00
    SFr. 3’080.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’080.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Per uso con
    Disponibilità
    Price
  • Grinding elements set, corundum, with 48 grinding elements
    Lega di alluminio
    XRD-Mill McCrone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 787.00
    SFr. 787.00
    1 * 1 ST
       SFr. 787.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Per uso con
    Disponibilità
    Price
  • Grinding elements, 2 pieces
    Carburo di tungsteno
    XRD-Mill McCrone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 488.00
    SFr. 488.00
    1 * 2 ST
       SFr. 488.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Per uso con
    Disponibilità
    Price
  • Grinding elements set, with 48 grinding elements
    Ossido di zirconio
    XRD-Mill McCrone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 620.00
    SFr. 620.00
    1 * 1 ST
       SFr. 620.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pouring lid
    Pouring lid
    RETS03.462.0357
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 65.60 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Loading device
    Loading device
    RETS03.486.0007
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 273.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sample preparation set (stainless steel percussion mortar, 10 corundum grinding elements, sieve (500 µm) and a brush)
    Sample preparation set (stainless steel percussion mortar, 10 corundum grinding elements, sieve (500 µm) and a brush)
    RETS22.460.0001
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 1 620.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Grinding jar with screw top lid
    Grinding jar with screw top lid
    RETS01.462.0356
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 190.00 SFr.