Sieving tool
Sieving tool
SAMPA516-120
This stainless steel sieving tool is ideal for pushing powders through mesh screens. The heavy base can be used to help break down small lumps and agglomerates.
- 316L Stainless steel
- Radiused corners
- Crevice free construction
- Satin finish
- Robust handle (150 mm length)
Overall height: 160 mm
Base (Ø×H):120×10 mm
Weight: 1,13 kg
- Descrizione:Sieving tool
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..