Microsampling tools
Nome del fornitore: PerkinElmer
Vai a
Informazioni su questo articolo
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Informazioni per l'ordine: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
6 varianti
Product Details & Documents
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Informazioni per l'ordine: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- PERCN1870151Microsampling tool kit
Components
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- PERCN9302610Dissecting forceps
- PERCN9302609Micro specimen tweezers
- PERCN9302605Straight micro probe
- PERCN9302622Aluminum probe handle
- PERCN9302603Pin vise