Temperature control system, HRC 2 control
Product Details & Documents
This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pressure and suction pump.
- Speed-controlled refrigeration system unit with 400 W cooling capacity
- Speed-controlled PEEK pump (0,5 bar, 22 l/min)
- 1500 W heating capacity (1200 W at 115 V)
- Digital level indicator
- Adjustable temperature safety circuit
- Temperature range: −30 to 100 °C
- Temperature control: PT 100
The on-demand and speed-controlled compressor reduces noise and operating costs. This unit in combination with an external temperature sensor is perfectly suitable to precisely temper external closed or open applications. This unit in combination with an external temperature sensor is perfectly suitable to precisely temper external closed or open applications.
The integrated hopper and drain valve ensure a safe and clean handling of the thermofluid. The easy-to-open front flap allows an easy cleaning of the cooling units air filter. There is a drain valve on the front side of the bath. A hose can be connected to empty the bath, so the user does not get in direct contact with the thermofluid.
Additional features of the control device are operating mode D (confirmation mode), signal if set point is reached, timer/counter and outgassing function for lab reactors.
In combination with the wireless controller (Wico) the HRC 2 control can be operated safely and conveniently. Processes can be automated and simplified through ten freely programmable temperature ramps with each ten steps.
Certifications: Safety classification III (FL) according to DIN 12876.
Specifiche
- Descrizione:HRC 2 temperature control
- L×P×A:220×475×525 mm
- Cost. temp.:0,05±K
- Tipo:HRC 2 control
- Cat. No.:IKAA25004524
- Elettrico:230/115 V, 1800 W
- Capacità di raffreddamento:400 W (@20 °C), 370 W (@10 °C), 320 W (@0 °C), 240 W (@−10 °C), 130 W (@−20 °C)
- Pressione della pompa:0,25 bar
- Pompa:Pressure/suction pump
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoRange di temperaturaCapacitàDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mmTube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mmIKAA4569300-Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 731.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Plastic bath, size L, 18 L
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Large stainless steel bath, 20 LLarge stainless steel bath, 20 LIKAA4248600IB proLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’070.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoIntervallo di temperaturaViscositàDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Plastic bath, size S, 8 L
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Temperature control hose, 1,6 m
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoIntervallo di temperaturaViscositàDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 mReinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 mIKAA20004612-Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °CCoated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °CIKAA2606700Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’750.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryLabworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryIKAA20017366All configurations with any number of devices can be controlled at the same timeLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Stainless steel bath, size S, 9 LStainless steel bath, size S, 9 LIKAA4248500IB 9 proLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 809.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mmTube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mmIKAA4569200-Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 555.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoIntervallo di temperaturaViscositàDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Labworldsoft® 6 StarterLabworldsoft® 6 StarterIKAA20019397Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same timeLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoRange di temperaturaCapacitàDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Water Protect, 100 ml, C 6000.1, preventing growth of microorganisms in IKA calorimeters, incubators and water bathsWater Protect, 100 ml, C 6000.1, preventing growth of microorganisms in IKA calorimeters, incubators and water bathsIKAA20014031Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 117.00