Hobby knife
150 mm, Hobby knife, incl. 3 spare blades, 34 g
Codice catalogo WEDO78621
Nome del fornitore: WEDO WERNER DORSCH
Vai a
Product Details & Documents
This knife has a pointed scalpel which allows fine and precise cutting of paper, cardboard, and foil.
WEDO® aluminum scalpel for graphics, work, and hobby. The rubberized grip zone ensures comfortable handling. With protective cap for safe transport and storage. Ideal for fine cutting work in paper, cardboard, and foil. Packaged in a hinged PP box with three replacement blades.
Informazioni per l'ordine: Includes three spare blades.
Specifiche
- Descrizione:Hobby knife, incl. 3 spare blades, 34 g
- Lunghezza:150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..