TCEP, neutral, Calbiochem®
Codice catalogo 580561-1
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 mL
- Descrizione:TCEP, neutral
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A ready-to-use stable, neutral form of the disulfide-reducing agent TCEP, hydrochloride.