Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagent troughs
Reagent troughs
Marketsource
Nome del fornitore:   Tecan
Reagent troughs
Nome del fornitore:  Tecan
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
These disposable PP troughs are designed to optimise the performance and productivity of Tecan liquid handling platforms.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • TCAN30055743
    Disposable reagent trough for maximum reagent recovery, Tecan Pure
    Disposable reagent trough for maximum reagent recovery, Tecan Pure
    25 ml
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 495.45
    SFr. 495.45
    1 * 120 ST
       SFr. 495.45
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • TCAN10613048
    Disposable reagent trough, Tecan Sterile
    Disposable reagent trough, Tecan Sterile
    100 ml
    traslucido
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 108 ST
    1 * 108 ST - SFr. 591.92
    SFr. 591.92
    1 * 108 ST
       SFr. 591.92
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • TCAN10613049
    Disposable reagent trough, Tecan Standard
    Disposable reagent trough, Tecan Standard
    100 ml
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 108 ST
    1 * 108 ST - SFr. 643.14
    SFr. 643.14
    1 * 108 ST
       SFr. 643.14
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource