Analytical funnel
Analytical funnel, white, sterilised, 47 mm, 0,45 µm
Codice catalogo APPCAFW-045MC
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Vai a
Product Details & Documents
This sterilised analytical funnel is individually packed.
Specifiche
- Descrizione:Analytical funnel, white, sterilised, 47 mm, 0,45 µm