Orders LinkContactUsLinkComponent
Organic reference standards, ethanol FS
Organic reference standards, ethanol FS
Nome del fornitore:   DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Organic reference standards, ethanol FS
Nome del fornitore:  DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • DIAS109109910349
  • DIAS109209910349
  • DIAS109309910349
  • Descrizione:
  • Ethanol standard FS
  • Ethanol standard FS
  • Ethanol standard FS
  • CAS No.:
  • 64-17-5
  • 64-17-5
  • 64-17-5
  • Formula:
  • C₂H₅OH
  • C₂H₅OH
  • C₂H₅OH
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Concentrazione
    Standard
    Pk Info
    Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • DIAS109109910349
    Ethanol standard FS
    Ethanol standard FS
    1,0 mg/ml
    Reference standard
    10×1 ml
    Ampoules
    10 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DIAS109109910349
    Descrizione
    Ethanol standard FS
    CAS No.
    64-17-5
    Formula
    C₂H₅OH
  • DIAS109209910349
    Ethanol standard FS
    Ethanol standard FS
    2,0 mg/ml
    Reference standard
    10×1 ml
    Ampoules
    10 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DIAS109209910349
    Descrizione
    Ethanol standard FS
    CAS No.
    64-17-5
    Formula
    C₂H₅OH
  • DIAS109309910349
    Ethanol standard FS
    Ethanol standard FS
    3,0 mg/ml
    Reference standard
    10×1 ml
    Ampoules
    10 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DIAS109309910349
    Descrizione
    Ethanol standard FS
    CAS No.
    64-17-5
    Formula
    C₂H₅OH