ContactUsLinkComponent
Strip di tappi ultratrasparenti e pellicola adesiva per piastre per qPCR
Strip di tappi ultratrasparenti e pellicola adesiva per piastre per qPCR
Codice catalogo 732-0081
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
undefined
Strip di tappi ultratrasparenti e pellicola adesiva per piastre per qPCR
Codice catalogo 732-0081
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Specifiche
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Strip di tappi ultra trasparenti, 8 per striscia
  • Seq:
    02
  • Conf:
    120
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PP flat 8-cap strips designed for qPCR and other fluorescence applications.
  • Compatible with all Thermo Scientific™ 96-well PCR plates, as well as standard and low profile tube strips
  • Specially formulated ultra clear polypropylene enhances signal detection by minimising autoflourescence and maximising transmission
  • Highly polished flat surface provides an optically clear window to deliver maximum and consistent signal transmission, critical for accurate qPCR results