Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital thermometer, Maxi Pen
Digital thermometer, Maxi Pen
−50...+200 °C, ±1 °C (−20...+120 °C), 0,1 °C, 125×3,5 mm
Codice catalogo AMARE905190
Nome del fornitore:   Amarell
Digital thermometer, Maxi Pen
Codice catalogo AMARE905190
Nome del fornitore:  Amarell
Digital thermometer, Maxi Pen
−50...+200 °C, ±1 °C (−20...+120 °C), 0,1 °C, 125×3,5 mm
Price
SFr. 39.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Resistant and intensive thermometer for fast temperature indication. With fast-responding stainless steel penetration probe (Lר: 125×3,5 mm).
  • 'HOLD' feature
  • Automatic power-off after 10 min.
  • °C / °F switchable
  • Waterproof casing
Specifiche
  • Range di misura:
    −50...+200 °C
  • Risoluzione:
    0,1 °C
  • Accuratezza:
    ±1 °C (−20...+120 °C)
  • Sonda:
    125×3,5 mm