Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass Microfiber Filter Paper | Avantor
Glass Microfiber Filter Paper
Nome del fornitore:   PRAT DUMAS
Glass Microfiber Filter Paper
Nome del fornitore:  PRAT DUMAS
Certificates
Glass Microfiber Filter Paper
3 varianti
Product Details & Documents
These glass microfiber filter papers allow fast filtration and high particle retention. They can be used at temperatures up to 380 °C.
  • Chemical compatibility with many solvents and with reagents
  • Suitable for microfiltration
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • PRATA0908837
  • PRATA0908855
  • PRATA090875
  • Peso:
  • 37 g/m²
  • 55 g/m²
  • 75 g/m²
  • Spessore:
  • 190 µm
  • 270 µm
  • 480 µm
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • GF/A
    19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 107.00
    SFr. 107.00
    1 * 100 ST
       SFr. 107.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATA0908837
    Peso
    37 g/m²
    Spessore
    190 µm
  • GF/C
    27 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 99.90
    SFr. 99.90
    1 * 100 ST
       SFr. 99.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATA0908855
    Peso
    55 g/m²
    Spessore
    270 µm
  • GF 6
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 89.00
    SFr. 89.00
    1 * 100 ST
       SFr. 89.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRATA090875
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    480 µm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..