Qualitative filter papers, grade MN 612 1/4
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Certificates
About this item
Embossed filter papers particularly suited for general laboratory applications.
- Medium fast filtration
- Folder filter papers
Specifications
- Catalog No:
- 515-9751
- MANA526045
- MANA526005
- MANA526050
- MANA526038
- MANA526040
- MANA526011
- MANA526015
- MANA526007
- MANA526009
- MANA526032
- MANA526024
- MANA526027
- 515-9750
- Grado:
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- MN 612 1/4
- Peso:
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- Spessore:
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- Velocità di filtrazione:
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)
- 10 s (Herzberg)