Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Corning
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
Nome del fornitore:  Corning
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
7 varianti
Product Details & Documents
These closed system erlenmeyer flasks are ideal to reduce contamination risks and enhance the productivity of your shaker culture operations when adding or removing medium and cells.
  • Chemically resistant, sterile
  • Heat sealable flexible tubing
  • Male luer lock disconnect
  • Cap colour: Orange
Flask is made from optically clear polycarbonate and is preassembled with an aseptic transfer cap.
Certifications: Meets USP, Class VI requirements for plastic containers and closures.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • CORN11405
  • CORN11410
  • CORN11415
  • CORN11425
  • CORN11460
  • CORN11465
  • CORN11495
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Specifiche
Product Family Options
Flasks with 1/8 dip tube, 0,2 µm vent, male luer lock
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø esterno collo
    Tipo di chiusura
    Lunghezza del tubo
    Disponibilità
    Price
  • 125 ml
    Aseptic transfer cap
    36”
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 1’390.00
    SFr. 1’390.00
    1 * 6 ST
       SFr. 1’390.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11405
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 250 ml
    Aseptic transfer cap
    20”
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - SFr. 930.00
    SFr. 930.00
    1 * 4 ST
       SFr. 930.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11410
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 250 ml
    Aseptic transfer cap
    36”
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - SFr. 937.00
    SFr. 937.00
    1 * 4 ST
       SFr. 937.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11415
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 500 ml
    Aseptic transfer cap
    36”
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 660.00
    SFr. 660.00
    1 * 2 ST
       SFr. 660.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11425
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 2000 ml
    Aseptic transfer cap
    20”
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 772.00
    SFr. 772.00
    1 * 2 ST
       SFr. 772.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11460
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
Flasks with 1/4 dip tube, 0,2 µm vent, male luer lock
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø esterno collo
    Tipo di chiusura
    Lunghezza del tubo
    Disponibilità
    Price
  • 2000 ml
    Aseptic transfer cap
    36”
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 775.00
    SFr. 775.00
    1 * 2 ST
       SFr. 775.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11465
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto
  • 3000 ml
    219 mm
    Aseptic transfer cap
    20”
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 833.00
    SFr. 833.00
    1 * 2 ST
       SFr. 833.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CORN11495
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Produzione a basso impatto