Beaker, tall form
150 ml, 95 mm, 54 mm, ambra
Codice catalogo NEUB0731-51-00150
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass, grade 3.3.
- Beaded rim with spout
- Fireproof
Specifiche
- Ø est:54 mm
- Capacità:150 ml
- Colore:ambra
- Altezza:95 mm