Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific gravity hydrometers
Specific gravity hydrometers
 :   Amarell
Specific gravity hydrometers
 :  Amarell
Specific gravity hydrometers
These hydrometers are designed for the ranges of 0,600 up to 2,000 °SG.
  • Without thermometer
  • Paper scale
  • Shot weighted body
Reference temperature: 28,9/28,9 °C resp. 84 °F.
Delivery information: Supplied in a transparent plastic case.
  • Catalog No:
  • AMARH801850
  • AMARH801852
  • AMARH801854
  • AMARH801856
  • AMARH801858
  • AMARH801860
  • AMARH801862
  • AMARH801864
  • AMARH801866
  • AMARH801868
  • AMARH801870
  • AMARH801872
  • AMARH801874
  • AMARH801876
  • AMARH801890
  • AMARH801892
  • AMARH801894
  • AMARH801896
  • AMARH801898
  • AMARH801900
  • AMARH801902
  • AMARH801920
  • AMARH801922
  • AMARH801924
  • Accuratezza:
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
Product Family Options
  • Range di misura
    Divisione
    Lunghezza
  • 0,600 - 0,700 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.50
    SFr. 26.50
    1 * 1 ST
       SFr. 26.50
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801850
    Accuratezza
    ±1
  • 0,700 - 0,800 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.50
    SFr. 26.50
    1 * 1 ST
       SFr. 26.50
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801852
    Accuratezza
    ±1
  • 0,800 - 0,900 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801854
    Accuratezza
    ±1
  • 0,900 - 1,000 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801856
    Accuratezza
    ±1
  • 1,000 - 1,100 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801858
    Accuratezza
    ±1
  • 1,100 - 1,200 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801860
    Accuratezza
    ±1
  • 1,200 - 1,300 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801862
    Accuratezza
    ±1
  • 1,300 - 1,400 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801864
    Accuratezza
    ±1
  • 1,400 - 1,500 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.80
    SFr. 52.80
    1 * 1 ST
       SFr. 52.80
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801866
    Accuratezza
    ±1
  • 1,500 - 1,600 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 45.00
    SFr. 45.00
    1 * 1 ST
       SFr. 45.00
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801868
    Accuratezza
    ±1
  • 1,600 - 1,700 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 32.00
    SFr. 32.00
    1 * 1 ST
       SFr. 32.00
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801870
    Accuratezza
    ±1
  • 1,700 - 1,800 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.70
    SFr. 48.70
    1 * 1 ST
       SFr. 48.70
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801872
    Accuratezza
    ±1
  • 1,800 - 1,900 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.70
    SFr. 48.70
    1 * 1 ST
       SFr. 48.70
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801874
    Accuratezza
    ±1
  • 1,900 - 2,000 °SG
    0,001 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 57.00
    SFr. 57.00
    1 * 1 ST
       SFr. 57.00
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801876
    Accuratezza
    ±1
  • 0,600 - 0,800 °SG
    0,002 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 57.00
    SFr. 57.00
    1 * 1 ST
       SFr. 57.00
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801890
    Accuratezza
    ±1
  • 0,800 - 1,000 °SG
    0,002 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 17.70
    SFr. 17.70
    1 * 1 ST
       SFr. 17.70
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801892
    Accuratezza
    ±1
  • 1,000 - 1,200 °SG
    0,002 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 17.70
    SFr. 17.70
    1 * 1 ST
       SFr. 17.70
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801894
    Accuratezza
    ±1
  • 1,200 - 1,400 °SG
    0,002 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 17.70
    SFr. 17.70
    1 * 1 ST
       SFr. 17.70
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801896
    Accuratezza
    ±1
  • 1,400 - 1,600 °SG
    0,002 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 17.70
    SFr. 17.70
    1 * 1 ST
       SFr. 17.70
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801898
    Accuratezza
    ±1
  • 1,600 - 1,800 °SG
    0,002 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.80
    SFr. 52.80
    1 * 1 ST
       SFr. 52.80
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801900
    Accuratezza
    ±1
  • 1,800 - 2,000 °SG
    0,002 °SG
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.60
    SFr. 55.60
    1 * 1 ST
       SFr. 55.60
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801902
    Accuratezza
    ±1
  • 0,700 - 1,000 °SG
    0,005 °SG
    285 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.10
    SFr. 16.10
    1 * 1 ST
       SFr. 16.10
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801920
    Accuratezza
    ±1
  • 1,000 - 1,500 °SG
    0,005 °SG
    285 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 17.70
    SFr. 17.70
    1 * 1 ST
       SFr. 17.70
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801922
    Accuratezza
    ±1
  • 1,500 - 2,000 °SG
    0,005 °SG
    285 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.10
    SFr. 20.10
    1 * 1 ST
       SFr. 20.10
    Specifications
    Cat. No.
    AMARH801924
    Accuratezza
    ±1