Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer jar
Hydrometer jar
40 mm, 400 mm
Codice catalogo GERI0921
Nome del fornitore:   GERING
Hydrometer jar
Codice catalogo GERI0921
Nome del fornitore:  GERING
Hydrometer jar
Hydrometer jar
40 mm, 400 mm
Price
70.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer cylinder made of glass.
Specifiche
  • Altezza interna:
    400 mm
  • Ø interno:
    40 mm