Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads 8 - 12 mesh, Fluka™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:70955-01-0
:1318-02-1
Numero MDL:MFCD00131613
Punto di fusione:400 °C
Densità:2.0 g/cm³
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Particle Size:8-12 mesh
- Grain size 8 - 12 mesh:Min. 95 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together