ContactUsLinkComponent
Ammonio formiato ≥99.0% (by anhydrous basis) per HPLC, Fluka™
Irritante
Ammonio formiato ≥99.0% (by anhydrous basis) per HPLC, Fluka™
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Certificati
Irritante
Ammonio formiato ≥99.0% (by anhydrous basis) per HPLC, Fluka™
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Certificati
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance of the solution (c=10%):
    complying
  • Assay (calculated on the anhydrous basis):
    99.0 - 101.0 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 2 %
  • pH (10 %, 20°C):
    5.5 - 7.5
  • Absorbance at 250 nm:
    Max. 0.05
  • Absorbance at 260 nm:
    Max. 0.04
  • Absorbance at 270 nm:
    Max. 0.03
  • Absorbance 280 nm:
    Max. 0.02
  • Absorbance 500 nm:
    Max. 0.02
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lotto
Frequently Bought Together