Iodio 0.025 M (0.05 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Codice catalogo 85805.260
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:500 mL
- Seq:2725
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy):0,02488 --> 0,02512 mol/l
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:253.81 g/mol
:GHS08
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:7553-56-2
Formula:I₂
Numero MDL:MFCD00011355