Iodio 0.0241 M (0.0482 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Catalog # 85806.320
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy):0.02398 -> 0,02422 mol/l
- Content KI:57g/l +/-1 g
Specification Test Results
About this item
:
:253.81 g/mol
:GHS08
Storage Temperature:Ambiente
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355