ContactUsLinkComponent
Acido acetico 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Acido acetico 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Codice catalogo 85803.290
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Acido acetico 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Codice catalogo 85803.290
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.499 -> 0.501 mol/l
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :60.05 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
Numero MDL:MFCD00036152