ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-31 (from E. coli)
Human Recombinant IL-31 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant IL-31 (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: STAT3 Activation in U-87 MG cells, ED50 ≤Detectable at ≤ 25 ng/ml, bioactivity ≥0
  • ID gene:
    Q6EBC2
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    IL-31|Interleukin-31
  • Protein/peptide name:
    IL31
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    15,8 kDa
  • Sequenza:
    SHTLPVRLLR PSDDVQKIVE ELQSLSKMLL KDVEEEKGVL VSQNYTLPCL SPDAQPPNNI HSPAIRAYLK TIRQLDNKSV IDEIIEHLDK LIFQDAPETN ISVPTDTHEC KRFILTISQQ FSECMDLALK SLTSGAQQAT T
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay