ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant FGF-9 (Animal free) (from E. coli)
Mouse Recombinant FGF-9 (Animal free) (from E. coli)
Certificates
undefined
Mouse Recombinant FGF-9 (Animal free) (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Mouse
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: NR6R 3T3 proliferation, ED50 ≤10 ng/ml, bioactivity ≥1,0×10⁵ units/mg
  • ID gene:
    P54130
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    Heparin-binding growth factor -9 (HBGF-9)|Glia activating factor (GAF)
  • Protein/peptide name:
    FGF9
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    23,4 kDa
  • Sequenza:
    MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLNDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay