n-Esano, PESTINORM® Supra Trace for MOSH/MOAH analysis
Katalognr. 85957.320
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless liquid
- Identity (IR):Complies
- Color (APHA, Pt-Co):max. 10
- Assay (GC, on anhydrous basis):min. 99.0 %
- Hexane isomers + methylcyclopentane:min. 99.8 %
- MOSH Test by GC/FID:max. 5 ng/ml
- MOAH Test by LC/UV:max. 5 ng/ml
- GC/ECD 1,2,4-TCB to Deca-PCB (as Lindane):max. 3 pg/ml
- Water (KF):max. 0.02 % w/w
- Residue after evaporation:max. 0.0003 % w/w
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:86.18 g/mol
Merck-Index:13,04712
Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–94,3 °C
Dichte:0.659 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:–22 °C
Lagertemperatur:Ambiente
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
:GHS02
:GHS08
:GHS06
:GHS09
CAS-Nummer:110-54-3
:92112-69-1
Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL-Nummer:MFCD00009520