Potassio bromuro 0.1 M in soluzione acquosa
Catalog # 85808.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:119 g/mol
CAS Number:7758-02-3
Formula:KBr
MDL Number:MFCD00011358