Sistema dispenser con rubinetto a ciclo, J.T. Baker®
Fournisseur: Avantor
Certificats
À propos de cet article
Il dispenser con rubinetto a ciclo è un'unità di erogazione di solvente in acciaio inossidabile con un tubo flessibile progettato per l'erogazione manuale non misurata di solvente.
- Completamente assemblata con attacco rapido codificato a colori
- Valvola a tre vie per lo spurgo per garantire la massima purezza
- Componenti in acciaio inossidabile che sono inerti ai solventi per mantenere la qualità del solvente
- Tubo flessibile corazzato di sicurezza con treccia d'acciaio interna che non si attorciglia né si fora
- Valvola a levetta azionata dal pollice con opzione 'hold-on' per una facile erogazione
- Gancio integrato per appendere l’uscita del dispenser
Frequently Bought Together