Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSHELL® PFP
HPLC columns, NUCLEOSHELL® PFP
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSHELL® PFP
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
HPLC columns, NUCLEOSHELL® PFP
14 varianti
Product Details & Documents
NUCLEOSHELL® PFP based on core-shell particle technology for fast and efficient HPLC.
  • Efficient core-shell silica gel
  • Pentafluorophenyl propyl (PFP) modification
  • Hydrophobic phase with alternative selectivity in comparison to classical C18 modifications
The separation principle based on four retention mechanisms such as polar interactions, dipole-dipole interactions, π-π interactions, hydrophobic interactions.
Suitable for the separation of polar compounds like pharmaceuticals such as antibiotics, aromatic and unsaturated compounds, phenols, halogenated hydrocarbons and isomers. It shows a high retention of basic compounds.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • MANA763532.20
  • MANA763534.20
  • MANA763536.20
  • MANA763532.30
  • MANA763534.30
  • MANA763536.30
  • MANA763532.40
  • MANA763534.40
  • MANA763536.40
  • MANA763532.46
  • MANA763534.46
  • MANA763536.46
  • MANA763538.20
  • MANA763538.30
  • Carico di carbonio:
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • Con endcapping:
  • Range di pH:
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
Specifiche
Product Family Options
Analytical columns
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 817.00 SFr.
    817.00 SFr.
    1 * 1 ST
       817.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763532.20
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    2,00 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 923.00 SFr.
    923.00 SFr.
    1 * 1 ST
       923.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763534.20
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    2,00 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 923.00 SFr.
    923.00 SFr.
    1 * 1 ST
       923.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763536.20
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 817.00 SFr.
    817.00 SFr.
    1 * 1 ST
       817.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763532.30
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 934.00 SFr.
    934.00 SFr.
    1 * 1 ST
       934.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763534.30
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 934.00 SFr.
    934.00 SFr.
    1 * 1 ST
       934.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763536.30
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,00 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 817.00 SFr.
    817.00 SFr.
    1 * 1 ST
       817.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763532.40
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,00 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 934.00 SFr.
    934.00 SFr.
    1 * 1 ST
       934.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763534.40
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,00 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 934.00 SFr.
    934.00 SFr.
    1 * 1 ST
       934.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763536.40
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 890.00 SFr.
    890.00 SFr.
    1 * 1 ST
       890.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763532.46
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 030.00 SFr.
    1 030.00 SFr.
    1 * 1 ST
       1 030.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763534.46
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Analitica
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 030.00 SFr.
    1 030.00 SFr.
    1 * 1 ST
       1 030.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763536.46
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
Guard columns
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Precolonna
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    2,00 mm
    4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 179.00 SFr.
    179.00 SFr.
    1 * 3 ST
       179.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763538.20
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9
  • Precolonna
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 179.00 SFr.
    179.00 SFr.
    1 * 3 ST
       179.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763538.30
    Carico di carbonio
    ~3,0%
    Con endcapping
    Range di pH
    1 - 9