Garbage Bin
Garbage bin, verde, 80 L, 420×460×740 mm
Codice catalogo LAMA1249P
Nome del fornitore: LAMAPLAST
Vai a
Product Details & Documents
Square garbage pedal bin with sack holder and rubber wheel.
- Heavy duty container
- Made by HDPE
- Rubber wheels Ø 150 mm
Documents
TDS HDPE Garbage bin
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:80 L
- Colore:verde
- Descrizione:Garbage bin
- L×P×A:420×460×740 mm