HPLC columns, NUCLEOSIL® SB
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Informazioni su questo articolo
NUCLEOSIL® SB is a quaternary ammonium modified silica phase (SAX) for HPLC.
- Robust spherical silica gel
- Anionic phase for ion exchange chromatography
- Separation mechanism based on strong ion exchange interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Capacity: ~1 meq/g
5 varianti
Product Details & Documents
NUCLEOSIL® SB is a quaternary ammonium modified silica phase (SAX) for HPLC.
- Robust spherical silica gel
- Anionic phase for ion exchange chromatography
- Separation mechanism based on strong ion exchange interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Capacity: ~1 meq/g
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- MANA720989.46
- MANA720183.46
- MANA720996.46
- MANA720029.46
- MANA721025.30
- Carico di carbonio:
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Codice USP:
- L14
- L14
- L14
- L14
- L14
Specifiche
Product Family Options
Analytical columns
Informazioni sul prodotto
- Formato della colonnaFaseDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.MANA720989.46Carico di carbonio10%Range di pH2 - 8Codice USPL14 - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.MANA720183.46Carico di carbonio10%Range di pH2 - 8Codice USPL14 - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.MANA720996.46Carico di carbonio10%Range di pH2 - 8Codice USPL14 - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.MANA720029.46Carico di carbonio10%Range di pH2 - 8Codice USPL14
Guard column
Informazioni sul prodotto
- Formato della colonnaFaseDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.MANA721025.30Carico di carbonio10%Range di pH2 - 8Codice USPL14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..