Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometers
Nome del fornitore:  Amarell
Certificates
Precision thermometers
18 varianti
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
 : Packed in a transparent square plastic case.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Accuratezza
    Lunghezza
    Riempimento
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • −10...+100 °C
    ±0,5 %
    300 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.80
    SFr. 46.80
    1 * 1 ST
       SFr. 46.80
  • −10...+100 °C
    ±1,0 %
    305 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.00
    SFr. 37.00
    1 * 1 ST
       SFr. 37.00
  • −10...+150 °C
    ±1,0 %
    305 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.00
    SFr. 41.00
    1 * 1 ST
       SFr. 41.00
  • −10...+250 °C
    ±1,0 %
    350 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 68.80
    SFr. 68.80
    1 * 1 ST
       SFr. 68.80
  • −10...+150 °C
    ±0,5 %
    350 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 133.00
    SFr. 133.00
    1 * 1 ST
       SFr. 133.00
  • −10...+360 °C
    ±1,0 %
    380 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 1 ST
       SFr. 189.00
  • −5...+100 °C
    ±0,2 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 62.20
    SFr. 62.20
    1 * 1 ST
       SFr. 62.20
  • −10...+50 °C
    ±0,1 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 74.90
    SFr. 74.90
    1 * 1 ST
       SFr. 74.90
With calibration certificate
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Accuratezza
    Lunghezza
    Riempimento
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • −5...+50 °C
    ±0,2 %
    350 mm
    Blue special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 90.80
    SFr. 90.80
    1 * 1 ST
       SFr. 90.80
  • 0...+50 °C
    ±0,1 %
    420 mm
    Blue special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 1 ST
       SFr. 123.00
With DKD certificate
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Accuratezza
    Lunghezza
    Riempimento
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • −10...+100 °C
    ±0,5 %
    300 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 229.00
    SFr. 229.00
    1 * 1 ST
       SFr. 229.00
  • −5...+100 °C
    ±0,2 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
With verification certificate
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Accuratezza
    Lunghezza
    Riempimento
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • −10...+100 °C
    ±0,5 %
    300 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 312.00
    SFr. 312.00
    1 * 1 ST
       SFr. 312.00
  • −100...+100 °C
    ±1,0 %
    300 mm
    Toluene
    8 - 9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 405.00
    SFr. 405.00
    1 * 1 ST
       SFr. 405.00
  • 0...+100 °C
    ±1,0 %
    305 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 289.00
    SFr. 289.00
    1 * 1 ST
       SFr. 289.00
  • 0...+360 °C
    ±1,0 %
    380 mm
    Gallium
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 536.00
    SFr. 536.00
    1 * 1 ST
       SFr. 536.00
With work certificate
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Accuratezza
    Lunghezza
    Riempimento
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • −5...+100 °C
    ±0,2 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • −10...+50 °C
    ±0,1 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm