USB interface for Testo 174T and 174H
Codice catalogo 620-1838
Nome del fornitore: Testo
Specifiche
- Descrizione:For programming and readout of loggers testo 174T and testo 174H
- Seq:44
- Environmentally Preferable:
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
USB interface for programming and readout of the loggers testo 174T and testo 174H.