Cleanroom shelf
Cleanroom mini shelf, solid, Acciaio inossidabile 304, 450×600×260 mm
Codice catalogo PALBMB06045-S
Nome del fornitore: Palbam
Vai a
Product Details & Documents
Wall mounted mini shelf can be fixed anywhere. Fabrication material is stainless steel 304 with electropolished finish.
Specifiche
- Descrizione:Cleanroom mini shelf, solid
- Materiale:Acciaio inossidabile 304
- L×P×A:450×600×260 mm