Acqua, super gradient grade adatto per UPLC/UHPLC
Codice catalogo APPC221074.1612
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Non-volatile Matter:0.0001%
- Specific Conductance (25 °C):1.0×10⁻⁶ ohm⁻¹ cm⁻¹
- Suitability for Gradient According to ACS:Passes Test
- Gradient at 210 nm:5 mUA
- Gradient at 254 nm:0.5 mUA
- Fluorescence at 254 nm (as Quinine):1 ppb
- Fluorescence at 365 nm (as Quinine):0.5 ppb
- Transmittance at 200 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):≥98%
- Transmittance at 210 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):≥98%
- Transmittance at 254 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):≥99%
- Transmittance at 300 - 450 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):≥99%
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:18.02 g/mol
Punto di ebollizione:100 °C
Punto di fusione:0 °C
Densità:1,000 g/cm³
:Confezionato sotto azoto
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-791-2
Numero CAS:7732-18-5
Formula:H₂O
Numero MDL:MFCD00011332