ContactUsLinkComponent
Densimetri, Densito e DensitoPro
Densimetri, Densito e DensitoPro
Supplier:  Mettler - Toledo
Certificates
undefined
Densimetri, Densito e DensitoPro
Supplier:  Mettler - Toledo
Specifications
  • Catalog No:
  • 614-0297
  • 614-0298
  • Modello:
  • Densito
  • DensitoPro
  • Range di densità:
  • 0 – 3 g/cm³
  • 0 – 3 g/cm³
  • Range di temperatura:
  • 0…50 °C
  • 0…50 °C
  • Dimensione del campione:
  • 2 ml
  • 2 ml
  • Display:
  • 2,4" colour screen
  • 2,4" colour screen
  • Capacità memoria:
  • 1100 valori
  • 1100 valori
  • Interfaccia:
  • USB-A, USB-C
  • USB-A, USB-C, RFID and barcode reader
  • Peso:
  • 355 g
  • 355 g
Specifications
Related Information
Standard
Product Information