Avantor® Alltima HP, HPLC columns, C18-Amide, 5 µm
Codice catalogo HICH87734
Nome del fornitore: Avantor
Specifiche
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:190 Å
- Lunghezza:250 mm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- Con endcapping:Sì
- Codice USP:L1
- Area superficiale:200 m²/g
- Carico di carbonio:12%
- Fase:C18-Amide
- Materiale d'imballaggio:Silica
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Avantor® Alltima HP columns has polar-embedded phase with extremely low bleed.
- High resolution for complex samples
- High purity silica
- Excellent column stability
These columns combine the selectivity and performance needed to overcome the most challenging separation needs. The low column bleed makes these columns ideal for microbore applications.
These are widely used for basic compounds in neutral to alkaline pH, MS applications.