Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermal transfer printer labels, type B-7604
Thermal transfer printer labels, type B-7604
Printer labels, B-7604, BPT-522-075, Paper, Acrilico permanente, Thermal transfer, bianco, BBP12, 57×19 mm, 21360 labels/box
Codice catalogo BRDY236703
Nome del fornitore:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-7604
Codice catalogo BRDY236703
Nome del fornitore:  Brady
Thermal transfer printer labels, type B-7604
Thermal transfer printer labels, type B-7604
Printer labels, B-7604, BPT-522-075, Paper, Acrilico permanente, Thermal transfer, bianco, BBP12, 57×19 mm, 21360 labels/box
Price
SFr. 727.00
Log in per disponibilità
1 * 21.360 ST
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
Specifiche
  • Stampante:
    BBP12
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Tipo:
    B-7604
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Printer labels
  • Dimensioni:
    57×19 mm
  • Materiale:
    Paper
  • Seq:
    28
  • Modello:
    BPT-522-075
  • Confezione:
    21360 labels/box
  • Adesivo:
    Acrilico permanente
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.