Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermal transfer printer labels, type B-424
Thermal transfer printer labels, type B-424
Nome del fornitore:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-424
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Thermal transfer printer labels, type B-424
Thermal transfer printer labels, type B-424
8 varianti
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
  • Good contrast and smear resistance
Labels are ideally suited for use on smooth surfaces.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Modello
    Materiale
    Adesivo
    Printing method
    Colore
    Stampante
    Dimensioni
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • BRDY030240
    Printer labels
    Printer labels
    B-424
    THT-53-424-3
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    50×12 mm
    3000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 70.40
    SFr. 70.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 70.40
  • BRDY030132
    Printer labels
    Printer labels
    B-424
    THT-17-424-3
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    50×25 mm
    3000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 96.10
    SFr. 96.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 96.10
  • BRDY030243
    Printer labels
    Printer labels
    B-424
    THT-7-424-3
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    69×31 mm
    3000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 146.00
    SFr. 146.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 146.00
  • BRDY030135
    Printer labels
    Printer labels
    B-424
    THT-18-424-3
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    76×25 mm
    3000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 145.00
    SFr. 145.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 145.00
  • BRDY030138
    Printer labels
    Printer labels
    B-424
    THT-19-424-1
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    76×50 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 96.10
    SFr. 96.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 96.10
  • BRDY030141
    Printer labels
    Printer labels
    B-424
    THT-21-424
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    76×910 mm
    1 label/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 185.00
    SFr. 185.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 185.00
  • BRDY030246
    Printer labels
    Printer labels
    B-424
    THT-55-424-1
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    101×50 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 112.00
  • BRDY030153
    Printer labels
    Printer labels
    B-424
    THT-25-424-1
    Paper
    Permanente, a base di gomma
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    101×152 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 396.00
    SFr. 396.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 396.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..