Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermal transfer printer labels, type B-533
Thermal transfer printer labels, type B-533
Nome del fornitore:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-533
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Thermal transfer printer labels, type B-533
Thermal transfer printer labels, type B-533
5 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Modello
    Materiale
    Adesivo
    Printing method
    Colore
    Stampante
    Dimensioni
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • BRDY139549
    Removable printer labels
    Removable printer labels
    B-533
    THT-59-533-10
    Poliestere
    Acrilico
    Thermal transfer
    bianco
    BBP81
    25,4×12,7 mm
    2 rolls
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 360.00
    SFr. 360.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 360.00
  • BRDY139550
    Removable printer labels
    Removable printer labels
    B-533
    THT-5-533-10
    Poliestere
    Acrilico
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    25,4×12,7 mm
    10000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 360.00
    SFr. 360.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 360.00
  • BRDY139553
    Removable printer labels
    Removable printer labels
    B-533
    THT-17-533-3
    Poliestere
    Acrilico
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    25,4×50,8 mm
    3000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 253.00
    SFr. 253.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 253.00
  • BRDY139552
    Removable printer labels
    Removable printer labels
    B-533
    THT-18-533-3
    Poliestere
    Acrilico
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    25,4×76,2 mm
    3000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 498.00
    SFr. 498.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 498.00
  • BRDY139551
    Removable printer labels
    Removable printer labels
    B-533
    THT-19-533-1
    Poliestere
    Acrilico
    Thermal transfer
    bianco
    360X-Plus II
    50,8×76,2 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 333.00
    SFr. 333.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 333.00