ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-AQ, 3 µm
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-AQ, 3 µm
Nome del fornitore:  Avantor
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
undefined
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-AQ, 3 µm
Nome del fornitore:  Avantor
   Opzioni sostenibili disponibili
Specifiche
  • Catalog No:
  • HICH87816
  • HICH87832
  • HICH87807
  • HICH87808
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Carico di carbonio:
  • 20%
  • 20%
  • 20%
  • 20%
  • Con endcapping:
  • Area superficiale:
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • Codice USP:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)