Orders LinkContactUsLinkComponent
Level indicator
Level indicator
Level indicator with volume scale, 200 L barrels
Codice catalogo MSGA13299
Nome del fornitore:   asecos
Level indicator
Codice catalogo MSGA13299
Nome del fornitore:  asecos
Level indicator
Level indicator
Level indicator with volume scale, 200 L barrels
Price
SFr. 139.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This level indicator is suitable for all standard 200 l barrels and non-corrosive liquids.
Specifiche
  • Per:
    200 L barrels
  • Descrizione:
    Level indicator with volume scale