Pipette controller, MACROMAN™
Pipette controller, MACROMAN™, 1 - 100 ml
Codice catalogo GILSF110120
Nome del fornitore: GILSON
Vai a
Product Details & Documents
Pipette controller for all plastic and glass pipettes from 1 to 100 ml.
- Ergonomic handle featuring wide triggers for maximum comfort and stress-free pipetting
- Lithium-Ion battery enables a longer, vibration-free use with reduced charging time
- Increase precision by choosing your flow rate mode from slow drops to rapid dispensing
Documents
Specifiche
- Capacità:1 - 100 ml
- Descrizione:Pipette controller, MACROMAN™
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filter, 0,22 µm, standard (set of 10)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Pipette adaptor
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lithium-ion battery
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Power supply
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Wall mount
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filter, 0,45 µm, sterile (set of 10)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adjustable side stand
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Magnetic wall mount
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filter, 0,22 µm, sterile (set of 10)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Nosepiece
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Charging desk stand
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filter, 0,45 µm, standard (set of 10)