Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample loop kit
Sample loop kit
Assorted sample loops, PTFE (25, 50, 100, 200, 500 µl)
Codice catalogo 18-0404-01
Nome del fornitore:   Cytiva
Sample loop kit
Codice catalogo 18-0404-01
Nome del fornitore:  Cytiva
Sample loop kit
Sample loop kit
Assorted sample loops, PTFE (25, 50, 100, 200, 500 µl)
Price
577.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Each sample loop consists of tubing 1,8 mm OD and two tubing connectors (M6).
Informazioni per l'ordine: The kit contains: 1×25 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×50 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×100 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×200 µl sample loop 0,8 mm ID; 1×500 µl sample loop 0,8 mm ID.
Specifiche
  • Descrizione:
    Assorted sample loops, PTFE (25, 50, 100, 200, 500 µl)