Insert tubes for scintillation vials
Insert tubes with caps for scintillation vials, 5,00 ml, 14×56 mm, Yes
Codice catalogo RATI5810110
Nome del fornitore: RATIOLAB
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Ø×A:14×56 mm
- Capacità:5,00 ml
- Descrizione:Insert tubes with caps for scintillation vials