Yeast extract, powder, ultrapure
J23547.A1
:
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:1 kg
- Descrizione:Yeast Extract, Powder
- Condizioni di conservazione:Ambient
- Assay Protein (TN×6.25): 57 - 72%
- Assay Salmonella: Negative
- Assay Standard Plate Count: ≤15000/g
- Residual Water(at Time of Packaging): ≤6%