Orders LinkContactUsLinkComponent
TLC indicators
TLC indicators
Nome del fornitore:   MACHEREY-NAGEL
TLC indicators
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
TLC indicators
2 varianti
Product Details & Documents
Fluorescent indicators for thin layer chromatography.
  • UV indicators with efficient radiation for short-wave as well as long-wave UV ranges
  • Can be used for preparation of TLC plates
UV254: Manganese activated zinc silicate with absorption maximum at 254 nm; green fluorescence.
UV366: Inorganic fluorescent pigment with absorption maximum at 366 nm; blue fluorescence.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • MANA816710.01
    Fluorescent indicator UV254 (green)
    Fluorescent indicator UV254 (green)
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 82.10
    SFr. 82.10
    1 * 100 g
       SFr. 82.10
  • MANA816720.01
    Fluorescent indicator UV366 (blue)
    Fluorescent indicator UV366 (blue)
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 82.10
    SFr. 82.10
    1 * 100 g
       SFr. 82.10