VWR®, Serological Pipettes, Open End
Fournisseur: VWR Collection
Certificats
À propos de cet article
PS, transparent, graduated, non sterile or sterile. These disposable pipettes for liquid transfers are made of GPPS (general polystyrene), in compliance with USP Class VI.
- DNase-/RNase-free, non pyrogenic, non cytotoxic, non haemolytic
- Meet the requirement of BST/TSE; latex-free
- Graduations are calibrated for accurate dispensing to within ±2%
- Pipettes are colour coded according to their volume
- Sterilised by irradiation
- Every product is printed with a batch number for traceability
Manufactured in a Class 100 000 cleanroom environment. Manufactured under EN ISO 13485 and ISO 9001 quality management systems.
Spécifications
- Catalog No:
- 612-5862
- 612-5855
- 612-5856
- 612-5857
- 612-5858
- 612-5859
- 612-5860
- 612-5861
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Spécifications
Frequently Bought Together