Dissecting scissors, Graefe, Iris, Aesculap®
Angled, flat, 100 mm
Codice catalogo AESCOC415R
Nome del fornitore: Aesculap
Dissecting scissors, Graefe, Iris, Aesculap®
Codice catalogo AESCOC415R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Specifiche
- Tipo:Angled, flat
- Lunghezza:100 mm