Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, Whelk-O®1
Columns, Whelk-O®1
Analitica, (S,S)-Whelk-01, 10 µm, 4,60 mm, 250 mm
Codice catalogo HISM786615
Nome del fornitore:   HICHROM
Columns, Whelk-O®1
Codice catalogo HISM786615
Nome del fornitore:  HICHROM
Columns, Whelk-O®1
Analitica, (S,S)-Whelk-01, 10 µm, 4,60 mm, 250 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These columns exhibit broad versatility comparable to polysaccharide-derived CSPs.
  • Used for both HPLC and SFC
  • Enantiomeric forms
  • Flow rate: 1,5 ml/min
Covalent bonding ensures universal solvent compatibility and excellent durability.
Detection: UV 254 nm.
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Analitica
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Dimensioni particelle:
    10 µm
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Fase:
    (S,S)-Whelk-01