Orders LinkContactUsLinkComponent
BOD standard solution
BOD standard solution
BOD standard solution, 210 mg/l, 1 litre bottle, 10
Codice catalogo WTWA252030
Nome del fornitore:   WTW
BOD standard solution
Codice catalogo WTWA252030
Nome del fornitore:  WTW
Numero CAS:  
BOD standard solution
BOD standard solution
BOD standard solution, 210 mg/l, 1 litre bottle, 10
Numero CAS:  
Price
223.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    210 mg/l
  • Tipo di conf.:
    1 litre bottle
  • Conf:
    10
  • Descrizione:
    BOD standard solution
Specifiche